Documenti fondamentali
AXYPCR0208CPC
PCR strip tubes
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
1 PKG
1.570,00 €
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (domed strip caps)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x125strips/cs
Misura
0.2 mL
Colore
clear
clear
Compatibilità
suitable for PCR
Caratteristiche e vantaggi
  • Made up of virgin polypropylene
  • Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
  • To prevent evaporation cap ensures a tight fit
  • Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
  • Compatible with a wide variety of thermal cyclers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3