AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
2.560,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.560,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cap (plugseal)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x250tubes/cs
Misura
0.1 mL
Colore
clear
clear
Compatibilità
suitable for PCR
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Made from 99.9% pure virgin polypropylene
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Compatible with the Corbett rotor gene system
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)