AXYP384120SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 120 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Sinonimo/i:
Corning cell culture plate
Scegli un formato
250,00 €
Scegli un formato
About This Item
250,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Not Treated
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-384-120SQ-C-S
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
130 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)