Documenti fondamentali
AXYMCT150B
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, blue, pkg of 10x500tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
271,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-150-B
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tubes/cs
Misura
1.5 mL
Colore
blue
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)