AXYHGB1516MC15
Corning® Axygen® 16 well MC comb for use with 15 cm gel system
thickness (1.5 mm)
Sinonimo/i:
gel system accessory
Scegli un formato
47,00 €
Scegli un formato
About This Item
47,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Corning HGB15-16MC-15
Spessore
(1.5 mm)
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)