Documenti
C1M10W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Sinonimo/i:
mini gel combs
About This Item
Codice UNSPSC:
41105312
NACRES:
NC.01
product name
mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Confezionamento
pkg of 5 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Largh. × alt.
10.1 cm × 8.3 cm
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Spessore gel
1.0 mm
Dimensione pozzetto
10 wells
Volume pozzetto
43 μL
Descrizione generale
Use mPAGE® Combs 1.0mm 10 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Compatibilità
Compatible with with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Scoprite il sistema mPAGE® Lux per colare gel per SDS-PAGE pronti all’uso in soli 3 minuti. Gel freschi per SDS-PAGE, pronti quando servono.
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.