GCR2
Dispositivo di colatura gel mPAGE®
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
Sinonimo/i:
gel casting frame
Scegli un formato
143,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
143,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Largh. × alt.
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Compatibilità
for use with mPAGE®
- TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
- Combs
- Mini Spacer Plates
- Short Plates
- Mini Gel Tank
- Mini Wet Transfer System
Descrizione generale
è di 8 cm x 10 cm con uno spessore del gel di 1,0 mm, 0,75 mm o 1,5 mm, insieme all′opzione
a 10 o 15 pozzetti per il caricamento del campione. Il dispositivo di colatura di gel mPAGE® è stato
progettato per semplificare la colatura manuale dei gel e per eliminare le perdite durante il processo
di colatura.
Componenti
- La base del dispositivo di colatura mPAGE® (2) Il telaio del dispositivo di colatura mPAGE® (2)
- Le guarnizioni di tenuta del dispositivo di colatura mPAGE® (2)
- Gli strumenti per l′estrazione del gel mPAGE® (5)
Note legali
Prodotti correlati
Articoli
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Scoprite il sistema mPAGE® Lux per colare gel per SDS-PAGE pronti all’uso in soli 3 minuti. Gel freschi per SDS-PAGE, pronti quando servono.
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.