Documenti fondamentali
AXYAM2MLSQIMP
Impermamat sealing mat, chemical resistant silicone
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells
Scegli un formato
1 PKG
551,00 €
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
551,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silicone (research-grade)
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc AM-2ML-SQ-IMP
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10mats/cs
Misura
96 wells
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)