AV33628
Anti-CLDN11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Claudin 11 (oligodendrocyte transmembrane protein), Anti-OSP, Anti-OTM
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
horse, human, rabbit, guinea pig, bovine, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN11(5010)
Categorie correlate
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)