ADF356305-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427727000 (EU)
Parametri
7,197 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
29.5 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)