Documenti fondamentali
EP5804775007
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 mL Falcon, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
90,49 €
90,49 €
Prezzo di listino97,30 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
90,49 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
90,49 €
Prezzo di listino97,30 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
holds 1 tube 50 mL Falcon
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804775007
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-34-6-38
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)