Documenti fondamentali
ADAPA481167-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Il prodotto ADAPA481167-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638726 (NA)
Parametri
3,000 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
108 mm
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)