Documenti fondamentali
ADAPA44450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Il prodotto ADAPA44450-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 30 - 50 mL round-bottom / conical skirted tube
with rubber mat bottom
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637681 (NA)
Parametri
4,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)