ADAPA444415-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637606 (NA)
Parametri
4,300 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
121 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)