Documenti fondamentali
EP5416301001
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
standard
Sinonimo/i:
Rotor Key For Eppendorf® Rotors
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
standard
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5416301001 (Europe)
Descrizione generale
Centrifuge rotor key for Eppendorf models 5418, 5424 and 5430.
Keys for Eppendorf centrifuge rotors.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)