Documenti fondamentali
ADAPA438615-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 6 x 15 mL round bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Il prodotto ADAPA438615-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
holds 6 x 15 mL round bottom tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639366 (NA)
Parametri
2,750 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 6 x 15 mL round bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)