Documenti fondamentali
ADAP05-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.5 mL tubes, pack of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Il prodotto ADAP05-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
holds 1 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022636227 (NA)
Parametri
18,400 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.5 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)