Documenti fondamentali
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Sinonimo/i:
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
Scegli un formato
8 EA
38,20 €
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 EA
38,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1008-A5-8
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Descrizione generale
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)