Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 203,00 € |
Informazioni su questo articolo
203,00 €
vapor density
3.63 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 152 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (NT)
form
crystalline
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (NT) | assay - | assay ≥90% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line BioUltra |
| form crystalline | form solid | form solid | form solid |
| pH 10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?