Vai a
A6659
AMPSO
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,70 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.28
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-991-7
Beilstein/REAXYS Number:
5929916
MDL number:
79,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
InChI key
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid (AMPSO) is used as commercial pH buffers.
Application
AMPSO has been used in electroblotting the electrophoresed protein to nitrocellulose.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1911M8389T9269
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
TAPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T9269
TAPSO
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
solubility
warm water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
7.0-8.2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)