A9401
Aflatoxin M2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
Azioni biochim/fisiol
Hepatocarcinogen.
Attenzione
Possibly carcinogenic.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?