Documenti
A8400
Sigma-Aldrich
Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:5,000-1:15,000 using IgG, IgA, IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Human immunoglobulins are glycoproteins that regulate immune responses to infections and allergies. Anti-human polyvalent immunoglobulins can be used for serological analyses in diseased population groups . These antibodies may also be used for studying xenotransplantation models and immunological disorders such as rheumatoid arthritis . Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M)-Peroxidase antibody is specific for human IgG, IgA and IgM when tested against human IgA, IgG, IgM, and Bence Jones κ and λ myeloma proteins.
Immunogeno
Purified human IgA, IgG, and IgM
Applicazioni
Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M)-Peroxidase antibody is suitable for use in ELISA and immunoblot.
ELISA was performed to determine serotype-specific antibody avidity indexes for sera and monoclonal antibodies using HRP-conjugated goat anti-human polyvalent IgG with incubation for 2 hours.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4 containing 1% bovine serum albumin with preservative.
Nota sulla preparazione
Prepared using the periodate method described by Wilson, M.B., and Nakane, P.K., in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ingeborg Kvivik et al.
Innate immunity, 27(4), 286-293 (2021-05-05)
Fatigue is common in all chronic inflammatory and autoimmune diseases. A conceptual model for understanding the biological basis of fatigue describes it as being a part of the sickness behaviour response generated by pro-inflammatory cytokines and other mediators. We hypothesised
J Nessa et al.
Journal of applied microbiology, 90(1), 68-72 (2001-01-13)
To use a commercial ELISA kit and an immunoblot assay to investigate the antibody levels of selected members of the Bangladeshi population to Helicobacter pylori protein antigens. Using immunoblotting, high seroprevalence rates were observed in all age groups, although the
H E Baxendale et al.
Infection and immunity, 74(2), 1025-1031 (2006-01-24)
Structure-function correlations of pneumococcal antibodies are important in predicting how changes in the pneumococcus (Pnc)-specific B-cell repertoire will influence humoral immunity against invasive Pnc disease. Using a unique panel of human hybridomas derived from memory B cells after pneumococcal conjugate
Karl Albert Brokstad et al.
The Journal of infectious diseases, 185(7), 878-884 (2002-03-29)
The immune response in the nasal mucosa to influenza vaccination in 23 patients scheduled for tonsillectomy was studied. A statistically significant increase in influenza virus-specific serum and oral fluid antibodies was observed 7 days after vaccination. The numbers of influenza
Béatrice Volney et al.
Acta tropica, 82(1), 11-23 (2002-03-21)
This paper describes a sero-epidemiological study of malaria prevalence in French Guiana. An immunofluorescence assay and an enzyme-linked immunosorbent assay were used to detect antibodies against blood-stage antigens and synthetic peptides mimicking the repetitive epitope of the sporozoites of Plasmodium