Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 179,00 € 152,15 € |
25 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 655,00 € 556,75 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
Biological source:
plant
152,15 €
Prezzo di listino179,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
plant
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
technique(s)
protein purification: suitable
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix spacer
9 atoms
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
storage temp.
2-8°C
Application
p-Aminobenzamidine Agarose (pABA) can be used as an affinity ligand to bind and remove serine proteases in addition to Ca2+-binding proteins. It has also been used in medical applications as a tool for the purification of non-protease proteins.
Physical form
1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form (1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution) | form saline suspension | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| matrix cross-linked 6% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Aminobenzamidine–Agarose
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?