A8311
Agente antischiuma 204
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Sinonimo/i:
organic antifoam
Stato
emulsion (aqueous)
Concentrazione
100% (organic)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Antischiuma 204 è stato usato:
- nell′espressione e purificazione del dominio PUL (PLAP, Ufd3p e Lub1p)[1]
- nella fermentazione in batch alimentato[2]
- per prevenire la formazione di bolle a causa dell′aerazione nel terreno di coltura Luria Bertani (LB) per la proliferazione batterica[3]
- nella fermentazione batch con terreno minerale.[4]
Componenti
Altre note
Nota sulla preparazione
Sarà necessario determinare la quantità ottimale di antischiuma necessaria per le diverse applicazioni. Antischiuma 204 è solubile in metanolo, etanolo, toluene, xilene, percloroetilene e acqua fredda, a temperatura inferiore a 15 °C. È insolubile in acqua calda e nel glicole etilenico.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)