85390
Silicone Antifoam
30% in H2O, emulsion
Sinonimo/i:
Silicone-based Antifoaming Agent
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
emulsion
Concentrazione
10-150 mg/kg (efficient concentration)
30% in H2O
Viscosità
20-110 mPa.s(20 °C)
Punto di fusione
-1 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C (completely)(lit.)
Densità
0.999 g/cm3
applicazioni
cleaning products
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3