Vai a
A7755
5α-Androstane-3α,17β-diol
Sinonimo/i:
3α,17β-Dihydroxy-5α-androstane, Dihydroandrosterone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
134,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
217-447-4
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
toxicology assay: suitable
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CBMYJHIOYJEBSB-KHOSGYARSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
5α-Androstane-3α,17β-diol (dihydroandrosterone) is a testosterone metabolite. Dihyroandrosterone inhibited the cell growth of seven cancer cell lines while showing weak toxicity on normal cell lines.
Biochem/physiol Actions
Dihydroandrosterone is a testosterone metabolite; affects sperm maturation and survival.
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I want to know the solvent, storage method and How long can it be stored after thawing?
    1 risposta
    1. This material is soluble at 20 mg/mL in methanol and ethanol. In powder form, the product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However, external sources indicate that solutions may be stored at -20°C, protected from light.