Documenti fondamentali
A7375
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11I2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)