Vai a
D0629
3,5-Diiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Sinonimo/i:
3,5-Diiodo-4-(4-hydroxyphenoxy)-L-phenylalanine, 3,5-T2, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13I2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-867-7
Beilstein/REAXYS Number:
2707891
MDL number:
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
255 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
3,5-Diiodo-L-thyronine ((T(2)) is an iodinated thyronine hormone that regulates gene activity affecting processes such as homeostasis, lipid metabolism and insulin resistance.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0754T2877T2376
L-Thyroxine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T2376
L-Thyroxine
description
thyroid hormone analog
description
crystalline
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
255 °C
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
234-238 °C (lit.)
mp
223 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Diiodo-L-thyronine
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)