160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
≥99%
Sinonimo/i:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, PDT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves