A6486
AS-136A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-N-[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, CID 16122506, SID 24769845;
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1nc(cc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N3CCCCC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H19F3N4O3S/c1-23-14(11-15(22-23)17(18,19)20)16(25)21-12-5-7-13(8-6-12)28(26,27)24-9-3-2-4-10-24/h5-8,11H,2-4,9-10H2,1H3,(H,21,25)
OJDLQNVQEAZKSL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3