69066-M
Recombinant Enterokinase
Sinonimo/i:
Enterokinase Enzyme, Enterokinase Protein, Recombinant Enterokinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
targeted protein degradation: suitable
Compatibilità
suitable for enzyme test
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Componenti
•2 ml1X rEK Dilution/Storage Buffer
•1 ml10X rEK Cleavage Buffer
•10 µgCleavage Control Protein
Attenzione
Definizione di unità
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.