A5894
Antipyrylazo III
~95%
Sinonimo/i:
3,6-Bis(4-antipyrylazo)-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~95%
tecniche
titration: suitable
Compatibilità
suitable for determination of calcium (method in Anal. Chim. Acta, 71, 343 (1974))
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(\N=N\c3c(O)c4c(O)c(\N=N\C5=C(C)N(C)N(c6ccccc6)C5=O)c(cc4cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C1C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)