A5656
(±)-Anabasine
≥90% (TLC), liquid
Sinonimo/i:
3-(2-Piperidinyl)pyridine, Neonicotine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]25/D 0°, c = 1 in H2O(lit.)
Colore
colorless to yellow
Temp. transizione
freezing point 9 °C
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup