Documenti
8.07347
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Sinonimo/i:
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl4Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-645-1
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Solubilità
587 g/L
Densità
4.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2