Documenti fondamentali
A4641
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-d6
About This Item
Formula condensata:
(CD3CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.13
Beilstein:
1910689
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Indice di rifrazione
n20/D 1.3875 (lit.)
P. eboll.
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-73 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup