A4475
Anti-Annexin VII antibody, Mouse monoclonal
clone 203-217/6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Synexin
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
203-217/6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 47-51 kDa
Reattività contro le specie
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
tecniche
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)