Documenti fondamentali
A3750
Sigma-Aldrich
21-Acetoxypregnenolone
Sinonimo/i:
3β,21-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 21-acetate, 5-Pregnene-3β,21-diol-20-one 21-acetate, Pregnenolone 21-acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Stato
solid
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]([C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC4)(C)[C@]34[H]
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h4,16-20,25H,5-13H2,1-3H3
MDJRZSNPHZEMJH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)