A3563
Anti-Mouse IgG (whole molecule) F(ab′)2 fragment–Alkaline Phosphatase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
204,00 €
Scegli un formato
About This Item
204,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Sheep anti-mouse IgG (whole molecule) F(ab′)2 fragment is specific for the F(ab′)2 of mouse IgG. The antibody preparation consists only of the F(ab′)2 fragment of sheep IgG as determined by SDS-PAGE. No contamination with sheep IgG whole molecule is observed.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)