Vai a
A2853
Azossimetano
Practical grade, 13.4 M, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
AOM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3N=N(→O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90% (GC)
quality
Practical grade
contains
≤15% ethanol and acetic acid (Packaged based on azoxymethane.)
composition
methylene chloride, ≤5%
concentration
13.4 M
bp
97-99 °C (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
InChI key
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
Biochem/physiol Actions
Cancerogeno che induce addotti di O6-metilguanina nel DNA determinando le transizioni G→A. Induce la tumorigenesi del colon negli animali di laboratorio e viene utilizzato per studiare il meccanismo della progressione del cancro e della chemioprevenzione.
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
24 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-09-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)