Vai a
A2973
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips, MBP 2065E, dispensing tip, liquid transfer tip
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
960 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
5 x 960 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
783,00 €
665,55 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
1—100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2065E
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
1-100 μL
volume
1—100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Electronic 10-100 μl
  • Biohit Variable 5-50 μl
  • Corning 4962 10-100 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl/50-1000 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Hamilton/SoftGrip Precision 100 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • MLA Digital Pipette 10-50 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100 μl
  • Rainin Pipetman 10-100 μl
  • Transferpette 5-50 μl
  • Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9473Z569771Z569763
description
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
description
ART XLP, volume range 5-100 μL, sterile
description
ART 10 Reach, volume range 0.1-10 μL, sterile
description
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2159P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2140
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149P
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
RNase free, DNase free, barrier
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
1—100 μL
volume
5—100 μL
volume
0.1—10 μL
volume
0.5—20 μL
material
colorless
material
colorless
material
colorless
material
colorless tip
packaging
pack of 960 ea (Racked), case of 5 packs
packaging
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)