A269
Anti-A2A Adenosine Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
617,00 €
Scegli un formato
About This Item
617,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
canine, human
Non deve reagire con
rat
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADORA2A(135)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)