Vai a
P0359
Palmitoylethanolamide
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
Sinonimo/i:
N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
92,20 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
544,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-867-9
MDL number:
Form:
powder
92,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Palmitoylethanolamide,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Application
Palmitoylethanolamide has been used as a reference standard in mass spectrometry (MS/MS).
Biochem/physiol Actions
Palmitoylethanolamide (PEA) is a natural fatty acid amide of ethanolamine and palmitic acid. It is found in soybeans, egg yolk, and many other food sources. PEA is an endogenous cannabinoid receptor agonist. It is a peroxisome proliferator-activated receptor α (PPAR-α) ligand. PEA possesses anti-inflammatory, anti-allergic, neuroprotective, and analgesic activities. It belongs to the class of lipid mediators and the N-acylethanolamine family. PEA blocks the release of pro-inflammatory mediators from activated mast cells and prevents the recruitment of activated mast cells at the site of nerve injury.
Other Notes
Structural analog of anandamide.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1574B4429RDD013
Miglitol
Sigma-Aldrich
M1574
Miglitol
BIS-TRIS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
B4429
BIS-TRIS
BIS-TRIS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
RDD013
BIS-TRIS
description
-
description
-
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98.0%
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoylethanolamide
signalword
Danger
pictograms
CorrosionEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)