A2267
1-Amino-1-deoxy-β-D-galactose
Sinonimo/i:
β-D-Galactosylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 60.00 to 64.00°, c = 18.00-22.00 mg/mL in water
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2
WCWOEQFAYSXBRK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3