A1806
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−Agarose antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, PBS solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in mouse cell line
Coniugato
agarose conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PT-66, monoclonal
Stato
PBS solution
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Capacità
1 mg/mL binding capacity
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoprecipitation experiments for affinity-purification of phosphotyrosine proteins
- phosphotyrosine pulldown assays
- PI3-kinase assay
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.