A0207
(+)-Iron(II) L-ascorbate
≥90% (titration)
Sinonimo/i:
L-(+)-Ascorbic acid iron(II) salt, Ferrous ascorbate, Vitamin C iron(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (titration)
Forma fisica
crystalline
Colore
dark brown
Stringa SMILE
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O[Fe]OC2=C(O)C(=O)O[C@]2([H])[C@@H](O)CO)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Fe/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2*2,5,7-10H,1H2;/q;;+2/p-2/t2*2-,5+;/m00./s1
RFBYLSCVRUTUSB-ZZMNMWMASA-L
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3