A001
7-(β-Chloroethyl)theophylline
Sinonimo/i:
7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)