95140
Retinil acetato
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil), ~1500 U/mg
Sinonimo/i:
Retinolo acetato, Vitamina A acetato
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
~95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Qualità
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
Attività specifica
~1500 U/mg
contiene
DL-α-tocopherol as stabilizer
Colore
yellow to very dark yellow
Punto di fusione
57-58 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenza
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter