Documenti
92540
Sigma-Aldrich
Picric acid solution
Sinonimo/i:
Creatinine color reagent, 2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Formula condensata:
(O2N)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.10
Beilstein:
423400
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves