The solubility of this product is not analyzed on a lot-to-lot basis. The compound is expected to be soluble in water at 0.4 mg/ml, ethanol at 2.6 mg/ml, methanol at 12.1 mg/ml, chloroform at 22.2 mg/ml, and DMSO at 50 mg/ml.
92131
Trimethoprim
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light yellow
Punto di fusione
≥199.0 °C
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DHFRP1(573971) , KCNH1(3756)
rat ... Dhfr(24312)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
-
Is Trimethoprim soluble in DMSO or water?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
Is Trimethoprim stable in solution?
1 risposta-
Triemethoprim in a solution of 52% N,N dimethylacetamide:48% propylene glycol at 50 mg/ml is stable when stored at 25° C. There is only a 10% degradation of trimethoprim under these conditions after 885 days.