Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 730,00 € 547,50 € |
Informazioni su questo articolo
547,50 €
Prezzo di listino730,00 €Risparmia il 25%Quality Segment
form
liquid, ready-to-use solution
concentration
100 mg/mL in DMSO
color
colorless to faint yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc4n[o]c(c4)C)c3ccc(cc3)N.Nc1nc(c(cn1)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)N
InChI
1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
WZRJTRPJURQBRM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO | description ≥98% (HPLC) | description Ready Made Solution, 25 mg/mL in DMSO | description VETRANAL®, analytical standard |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, fungi, parasites, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, mycobacteria, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form ready-to-use solution, liquid | form powder | form ready-to-use solution, liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 100 mg/mL in DMSO | concentration - | concentration 25 mg/mL in DMSO | concentration - |
| color colorless to faint yellow | color white to beige | color colorless to faint yellow | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cotrimoxazole
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?